Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H16O18P4
Número CAS:
Peso molecular:
500.08
UNSPSC Code:
12352201
PubChem Substance ID:
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlestorage temp.
−20°C
SMILES string
N.O[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](OP(O)(O)=O)[C@@H](OP(O)(O)=O)[C@H](OP(O)(O)=O)[C@H]1OP(O)(O)=O
InChI
1S/C6H16O18P4.H3N/c7-1-2(8)4(22-26(12,13)14)6(24-28(18,19)20)5(23-27(15,16)17)3(1)21-25(9,10)11;/h1-8H,(H2,9,10,11)(H2,12,13,14)(H2,15,16,17)(H2,18,19,20);1H3/t1-,2-,3-,4+,5-,6-;/m1./s1
InChI key
MPALWCVIGLCHDH-TYZYTZLSSA-N
Application
Used to study the hormonal control of Ca2+-dependent processes.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?