I6146
Monoclonal Anti-Interleukin-4 Soluble Receptor antibody produced in mouse
clone 25463.11, purified immunoglobulin, lyophilized powder
Sinónimos:
Anti-IL-4sR
About This Item
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
25463.11, monoclonal
Formulario
lyophilized powder
reactividad de especies
human
técnicas
neutralization: suitable
isotipo
IgG2a
Nº de acceso UniProt
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... IL4R(3566)
Especificidad
The antibody will neutralize human cell surface IL-4 receptor mediated bioactivity.
Inmunógeno
recombinant human IL soluble receptor produced by the insect cell line Sf 21.
Forma física
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in phosphate buffered saline.
Nota de preparación
Purified using protein A
Cláusula de descargo de responsabilidad
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?