Merck
I5384
Sigma-Aldrich
Inosine 5′-triphosphate, periodate oxidized sodium salt
≥80%
Sinónimos:
Inosine 5′-triphosphate-2′,3′-dialdehyde
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H13N4O14P3
Número de CAS:
Peso molecular:
506.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
41106305
ID de la sustancia en PubChem:
Análisis
≥80%
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
OP(O)(=O)OP(O)(=O)OP(O)(=O)OCC(OC(C=O)n1cnc2C(=O)N=CNc12)C=O
InChI
1S/C10H13N4O14P3/c15-1-6(3-25-30(21,22)28-31(23,24)27-29(18,19)20)26-7(2-16)14-5-13-8-9(14)11-4-12-10(8)17/h1-2,4-7H,3H2,(H,21,22)(H,23,24)(H,11,12,17)(H2,18,19,20)
Clave InChI
FOMFUVPLGRLZNH-UHFFFAOYSA-N