Acerca de este artículo
Conjugate:
unconjugated
Species reactivity:
-
Application:
—
Citations:
3
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleconjugate
unconjugated
grade
reagent grade
assay
≥95% (SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
storage temp.
2-8°C
Physical form
Lyophilized powder containing sodium chloride and sodium phosphate, pH 7.2
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?