I4028
Monoclonal Anti-Interleukin-18 Receptor antibody produced in mouse
clone 70625.111, purified immunoglobulin, lyophilized powder
Sinónimos:
Anti-IL-18 Receptor
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
70625.111, monoclonal
formulario
lyophilized powder
reactividad de especies
human
técnicas
flow cytometry: suitable (2.5μg/SUP>106 cell)
immunocytochemistry: 8-25 μg/mL
immunohistochemistry: 8-25 μg/mL
isotipo
IgG1
Nº de acceso UniProt
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... IL18R1(8809)
Categorías relacionadas
Descripción general
Inmunógeno
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Nota de preparación
Not finding the right product?
Try our Herramienta de selección de productos.
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable