Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H14IN2O15P3
Número CAS:
Peso molecular:
610.04
UNSPSC Code:
41106305
PubChem Substance ID:
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleassay
~95%
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na].OC1CC(OC1COP(O)(=O)OP(O)(=O)OP(O)(O)=O)N2C=C(I)C(=O)NC2=O
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?