Merck
I2250
Sigma-Aldrich
Indole-5-carboxylic acid
~95% (TLC)
Sinónimos:
5-Carboxyindole
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H7NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
161.16
Beilstein:
124391
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
~95% (TLC)
mp
211-213 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
OC(=O)c1ccc2[nH]ccc2c1
InChI
1S/C9H7NO2/c11-9(12)7-1-2-8-6(5-7)3-4-10-8/h1-5,10H,(H,11,12)
Clave InChI
IENZCGNHSIMFJE-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
  • Reactant for preparation of tryptophan dioxygenase inhibitors pyridyl-ethenyl-indoles, as potential anticancer immunomodulators
  • Reactant for preparation of indolyl-quinolines via metal- and solvent-free autoxidative coupling reaction
  • Reactant for preparation of anthranilic acids using bromamine-B oxidant and palladium chloride catalyst
  • Reactant for synthesis of indirubin derivatives
  • Reactant for preparation of amide conjugates with ketoprofen, as inhibitors of Gli1-mediated transcription in Hedgehog pathway
  • Reactant for preparation of piperazine-bisamide analogs as human growth hormone secretagogue receptor antagonists for treatment of obesity
sustituido por
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)