Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C148H260N58O45S6
Número CAS:
Peso molecular:
3764.40
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
>88%
Form:
lyophilized powder
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleBiochem/physiol Actions
Selective skeletal-type ryanodine sensitive intracellular Ca2+ channel activator found in the scorpion Pandinus
Selective skeletal-type ryanodine sensitive intracellular Ca2+ channel activator.
Features and Benefits
This compound is featured on the InsP3/Ryanodine Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?