Cambiar Vistas
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
10 μg | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 268,00 € |
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H8O18P4K8
Número CAS:
Peso molecular:
804.80
UNSPSC Code:
12352302
NACRES:
NA.25
268,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
storage temp.
−20°C
SMILES string
[K+].[K+].[K+].[K+].[K+].[K+].[K+].[K+].[P](=O)([O-])([O-])O[C@@H]1[C@H](C([C@@H]([C@@H](C1O[P](=O)([O-])[O-])O[P](=O)([O-])[O-])O)O[P](=O)([O-])[O-])O
InChI
1S/C6H16O18P4.8K/c7-1-3(21-25(9,10)11)2(8)5(23-27(15,16)17)6(24-28(18,19)20)4(1)22-26(12,13)14;;;;;;;;/h1-8H,(H2,9,10,11)(H2,12,13,14)(H2,15,16,17)(H2,18,19,20);;;;;;;;/q;8*+1/p-8/t1-,2-,3?,4-,5+,6?;;;;;;;;/m0......../s1
InChI key
HDLWTQSZUMYYND-QAVKKEKOSA-F
Biochem/physiol Actions
Precursor of inositol 1,3,4-trisphosphate; increases entry of calcium across the plasma membrane; proposed regulator of intracellular calcium by control of plasma membrane transport of calcium ions.
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. - |
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?