Saltar a
I1279
Isovelleral
solid
Sinónimos:
(+)-Isovelleral
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H20O2
Número CAS:
Peso molecular:
232.32
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
form
solid
color
white
solubility
H2O: insoluble, organic solvents: soluble
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H]C(=O)C1=C[C@]2([H])CC(C)(C)C[C@]2([H])[C@]3(C)C[C@@]13C([H])=O
InChI
1S/C15H20O2/c1-13(2)5-10-4-11(7-16)15(9-17)8-14(15,3)12(10)6-13/h4,7,9-10,12H,5-6,8H2,1-3H3/t10-,12+,14-,15-/m1/s1
InChI key
PJAAESPGJOSQGZ-DZGBDDFRSA-N
Biochem/physiol Actions
Vanilloid receptor agonist.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)