Merck
I1159
Sigma-Aldrich
trans-4-Iodo-4′-boranyl-chalcone
≥97% (HPLC), solid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H12BIO3
Número de CAS:
Peso molecular:
377.97
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
Análisis
≥97% (HPLC)
formulario
solid
solubilidad
DMSO: soluble >30 mg/mL
cadena SMILES
OB(O)c1ccc(cc1)C(=O)\C=C\c2ccc(I)cc2
Acciones bioquímicas o fisiológicas
MDM2 (mouse double minute 2) inhibitor; immunomodulator.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable