I1137
Isonicotinic acid
powder
Sinónimos:
4-Picolinic acid, Pyridine-4-carboxylic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H5NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
123.11
Beilstein:
109599
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
Formulario
powder
color
yellow to tan
mp
≥300 °C (lit.)
cadena SMILES
OC(=O)c1ccncc1
InChI
1S/C6H5NO2/c8-6(9)5-1-3-7-4-2-5/h1-4H,(H,8,9)
Clave InChI
TWBYWOBDOCUKOW-UHFFFAOYSA-N
sustituido por
Referencia del producto
Descripción
Precios
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Zhichao Liu et al.
PLoS computational biology, 7(12), e1002310-e1002310 (2011-12-24)
Drug-induced liver injury (DILI) is a significant concern in drug development due to the poor concordance between preclinical and clinical findings of liver toxicity. We hypothesized that the DILI types (hepatotoxic side effects) seen in the clinic can be translated
Nigel Greene et al.
Chemical research in toxicology, 23(7), 1215-1222 (2010-06-18)
Drug-induced liver injury is a major issue of concern and has led to the withdrawal of a significant number of marketed drugs. An understanding of structure-activity relationships (SARs) of chemicals can make a significant contribution to the identification of potential