Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H12N4O
Número CAS:
Peso molecular:
240.26
UNSPSC Code:
41106305
PubChem Substance ID:
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleassay
≥99% (HPLC)
color
yellow, powder
solubility
DMSO: 50 mg/mL, clear, yellow
SMILES string
O=C1CCC(=NN1)c2ccc(cc2)-n3ccnc3
InChI
1S/C13H12N4O/c18-13-6-5-12(15-16-13)10-1-3-11(4-2-10)17-8-7-14-9-17/h1-4,7-9H,5-6H2,(H,16,18)
InChI key
VXMYWVMXSWJFCV-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... PDE3A(5139)
rat ... Pde3a(50678)
Biochem/physiol Actions
Selective phoshodiesterase III (PDE3) inhibitor.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?