Documentos clave
HUTR05168
Sigma-Aldrich
MISSION® 3′UTR Lenti GoClone
Powered by SwitchGear Genomics, 3′UTR, human, KIF1C
Sinónimos:
HUTR
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.51
descripción
Functional Validation of miRNA Gene Targets
Línea del producto
MISSION®
concentración
≥1x105 VP/ml (via p24 assay)
secuencia 3′UTR humana
ATACACTACTCCCCCACGAATGAGACGGCAGCGTTCTGCCCCTGACCTCAAGGAGAGTGGGGCAGCTGTGTGAGTCCCACATCCTGGGCAGAGGGCCTGGTGGGGCCCCTTGCTAGGAGAAGGGAAGACGCCCGAGACGCTGCTTCCCCAGAAGTGCTGGGGCAGGGAGGCCCAGGAGATGAGAGAGAAGGTCCGAGTAGGTGATAGAAGACAAGGGGGAGACCGAGCCGGAGGCTGAGGAAAGGAAGAGGGCAC (3′UTR sequences are truncated after the first 255 bases)
Nº de acceso NCBI
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−70°C
Información sobre el gen
human ... KIF1C(10749)
Aplicación
To see more application data, protocols, and vector maps visit www.sigma.com/3utr.
Forma física
200 μL of at least 105 VP/mL (via p24 titering assay) lentiviral particles are provided as frozen stock.
Información legal
Use of this product is subject to one or more license agreements. For details, please see www.sigmaaldrich.com/missionlicense.
GoClone is a trademark of SwitchGear Genomics
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SwitchGear Genomics is a trademark of SwitchGear Genomics
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)