para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
12 ea | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 387,00 € |
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
14111514
387,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlefeature
lined
packaging
pk of 12
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS8610E
L × W
218 × 281 mm
color
black
General description
Use these notebooks to keep information safe and well organized. Record research data, experimental procedures, and design ideas.
Features and Benefits
- numbered, acid-free, pages include spaces for title, project number, book number, date, and witness signature
- lined notebooks feature college-ruled pages for easy report writing
- covers for all versions are waterproof and chemical resistant
- all notebooks contain periodic and conversion tables in the back
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| feature lined | feature Lined | feature grid | feature lined (5 mm spacing) |
| color black | color red | color black | color burgundy Cover |
| packaging pk of 12 | packaging pk of 12 | packaging pk of 12 | packaging pack of 1 ea |
| manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS8610E | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS8610A | manufacturer/tradename Nalgene 6301-4000 |
| L × W 218 × 281 mm | L × W 218 × 281 mm | L × W 218 × 281 mm | L × W - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Laboratory Notebook
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?