HPA042727
Anti-SLC10A1 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Sinónimos:
Anti-NTCP, Anti-Solute Carrier Family 10 (Sodium/Bile Acid Cotransporter Family), Member 1
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Línea del producto
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formulario
buffered aqueous glycerol solution
reactividad de especies
human
técnicas
immunoblotting: 0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:1000- 1:2500
secuencia del inmunógeno
CYEKFKTPKDKTKMIYTAATTEETIPGALGNGTYKGE
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... SLC10A1(6554)
Descripción general
SLC10A1 protein interacts with:
C11ORF74 (anti-C11ORF74 HPA044880)
Inmunógeno
Aplicación
Anti-SLC10A1 antibody produced in rabbit has been used in immunohistochemistry and western blotting.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Características y beneficios
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
Ligadura / enlace
Forma física
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)