HPA023476
Anti-GCNA antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Sinónimos:
ACRC, NAAR1
About This Item
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Línea del producto
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
formulario
buffered aqueous glycerol solution
reactividad de especies
human
validación mejorada
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
técnicas
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
secuencia del inmunógeno
QSSSDDTSGSSVARRAPKRQASCILNVQSRSGDTSGSSVARRAPKRQASSVVVIDSDSDEECHTHEEKKAKLLEINSDDESPECCHVKPAIQEPPIVISDDDNDDDNGNDLE
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ACRC(93953)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Anti-ACRC antibody produced in rabbit has been used for immunohistochemistry study.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Características y beneficios
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
Ligadura / enlace
Forma física
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable