HPA019191
Anti-FGD5 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution, Ab2
Sinónimos:
Anti-FYVE, RhoGEF and PH domain-containing protein 5, Anti-Zinc finger FYVE domain-containing protein 23
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Línea del producto
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formulario
buffered aqueous glycerol solution
reactividad de especies
human
técnicas
immunohistochemistry: 1:20- 1:50
secuencia del inmunógeno
MLQHLNLDFHGAVMRALDDMDHEGRDTLAREELRQGLSELPAIHDLHQGILEELEERLSNWESQQKVADVFLAREQGFDHHATHILQFDRYLGLLSENCLHSPRLAAAVREFEQSVQGGSQTAKHRLLRVVQRLFQYQVL
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... FGD5(152273)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Immunocytochemistry (1 paper)
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Características y beneficios
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
Ligadura / enlace
Forma física
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)