Cambiar Vistas
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
1 g | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 163,00 € |
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H3F7N2O
Número CAS:
Peso molecular:
264.10
UNSPSC Code:
12352005
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
EC Number:
251-063-8
Beilstein/REAXYS Number:
4488026
MDL number:
163,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleproduct line
BioReagent
Quality Segment
bp
158-163 °C (lit.)
suitability
suitable for derivatization
storage temp.
−20°C
SMILES string
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(=O)n1ccnc1
InChI
1S/C7H3F7N2O/c8-5(9,6(10,11)7(12,13)14)4(17)16-2-1-15-3-16/h1-3H
InChI key
MSYHGYDAVLDKCE-UHFFFAOYSA-N
General description
1-(Heptafluorobutyryl)imidazole, also known as HFBI, is an acylating derivatization reagent.[1] It is a mild amine-group derivatizing agent. HFBI doesn’t produce acidic by-products in reaction, and the unutilized reagent doesn’t damage the chromatographic process.[1] Post derivatization reaction, the HFB (Heptafluorobutyryl) derivatives are analyzed chromatographically.[2]
Application
Biochem/physiol Actions
Mild amine-group derivatizing reagent; non-acidic by-product prevents decomposition and reduces GC column degradation.
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
170.6 °F - closed cup
flash_point_c
77 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?