Documentos clave
H9401
Sigma-Aldrich
Heparin disaccharide I-P sodium salt
Sinónimos:
(α-δUA-2S-[1→4]-GlcNCOEt-6S)
About This Item
Fórmula lineal:
C15H20NO17S2Na3
Número de CAS:
Peso molecular:
619.42
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
temp. de almacenamiento
−20°C
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Products of the digestion of heparin and heparan sulfate by various heparinases
Otras notas
In the following listings, δUA = 4-deoxy-L-threo-hex-4-enopyranosyluronic acid; GlcN = D-glucosamine; Ac = Acetyl; NS, 2S, 6S, = N-sulfo, 2-sulfate and 6-sulfate respectively.
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)