H9279
α-Hydroxyfarnesylphosphonic acid
2 mg/mL in ethanol
About This Item
concentración
2 mg/mL in ethanol
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
C\C(C)=C\CC\C(C)=C\CC\C(C)=C\C(O)P(O)(O)=O
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Inhibitor of farnesyltransferase; much weaker activity against geranylgeranyl transferase.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
57.2 °F - closed cup - Solvent
Punto de inflamabilidad (°C)
14.0 °C - closed cup - Solvent
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
The Journal of biological chemistry, 268(11), 7617-7620 (1993-04-15)
The ras oncogene product, Ras, is synthesized in vivo as a precursor protein that requires post-translational processing to become biologically active and to be capable of transforming mammalian cells. Farnesylation appears to be a critical modification of Ras, and thus