Merck
H8894
Sigma-Aldrich
[Tyr(SO3H)63]-Hirudin Fragment 55-65
≥97% (HPLC)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C64H90N12O27S
Número de CAS:
Peso molecular:
1491.53
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
Análisis
≥97% (HPLC)
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CCC(C)C(NC(=O)C(CCC(O)=O)NC(=O)C(CCC(O)=O)NC(=O)C(Cc1ccccc1)NC(=O)C(N)CC(O)=O)C(=O)N2CCCC2C(=O)NC(CCC(O)=O)C(=O)NC(CCC(O)=O)C(=O)NC(Cc3ccc(OS(O)(=O)=O)cc3)C(=O)NC(CC(C)C)C(=O)NC(CCC(N)=O)C(O)=O
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable