Saltar a
H8285
Heat Shock Cognate Protein 70 bovine
≥90% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, buffered aqueous solution
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
50 μg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
451,00 €
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352202
Form:
buffered aqueous solution
Assay:
≥90% (SDS-PAGE)
Biological source:
bovine
Recombinant:
expressed in E. coli
451,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
bovine
Quality Segment
recombinant
expressed in E. coli
assay
≥90% (SDS-PAGE)
form
buffered aqueous solution
technique(s)
protein quantification: suitable
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
General description
HSCP70 (heat shock cognate protein 70) is a molecular chaperone and cognate member of the hsp70 family.[1][2]
Application
Heat shock cognate protein 70 bovine has been used as an internal control to quantify the levels of Hsp70 (heat shock protein 70) in juvenile Concholepas concholepas (Mollusca) and Northern scallops Argopecten purpuratus.
Physical form
Solution in 30 mM Tris-HCl, pH 7.5, 300 mM NaCl, 2 mM DTT, and 1 mM EDTA.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
H7533H7283SRP5190
assay
≥90% (SDS-PAGE)
assay
≥90% (SDS-GE)
assay
≥90% (SDS-PAGE)
assay
≥70% (SDS-PAGE)
biological source
bovine
biological source
rat
biological source
human
biological source
human
technique(s)
protein quantification: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
form
buffered aqueous solution
form
buffered aqueous solution
form
buffered aqueous solution
form
buffered aqueous glycerol solution
UniProt accession no.
Q27965
UniProt accession no.
O88600
UniProt accession no.
P11142
UniProt accession no.
-
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)