H8255
Hippuric acid ammonium salt
~99%
Sinónimos:
Benzoylaminoacetic acid ammonium salt, N-Benzoylglycine
About This Item
Ensayo
~99%
cadena SMILES
N.OC(=O)CNC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H9NO3.H3N/c11-8(12)6-10-9(13)7-4-2-1-3-5-7;/h1-5H,6H2,(H,10,13)(H,11,12);1H3
Clave InChI
RXBWNIYFOFYPJR-UHFFFAOYSA-N
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)