Merck
H7751
Sigma-Aldrich
4-Phenylphenol
Sinónimos:
4-Hydroxybiphenyl
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5C6H4OH
Número de CAS:
Peso molecular:
170.21
Beilstein:
1907452
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
bp
321 °C (lit.)
mp
164-166 °C (lit.)
cadena SMILES
Oc1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C12H10O/c13-12-8-6-11(7-9-12)10-4-2-1-3-5-10/h1-9,13H
Clave InChI
YXVFYQXJAXKLAK-UHFFFAOYSA-N
sustituido por