Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C19H38O3
Número CAS:
Peso molecular:
314.50
UNSPSC Code:
12352211
PubChem Substance ID:
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleassay
≥98% (capillary GC)
form
solid
functional group
ester
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCC(O)C(=O)OC
InChI
1S/C19H38O3/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(20)19(21)22-2/h18,20H,3-17H2,1-2H3
InChI key
OUFCLLRNNJZLOX-UHFFFAOYSA-N
Clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?