Merck
H7160
Sigma-Aldrich
Hepatitis C virus core antigen−Fluorescein
~1 mg/mL, ≥95% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.32
recombinante
expressed in E. coli
Nivel de calidad
Ensayo
≥95% (SDS-PAGE)
mol peso
22 kDa (plus 114 kDa β-Gal tag)
concentración
~1 mg/mL
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
hepatitis C virus ... HCVgp1(951475)
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Positive control for HCV antibodies.
Otras notas
HCV core antigen [2-192]-Galactosidase-tagged, fluorescein conjugate.
Forma física
Solution in 1.2 M Urea, 20 mM Tris-HCl, pH 8.0, 10 mM 2-mercaptoethanol.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Inés Romero-Brey et al.
mBio, 6(4), e00759-e00759 (2015-07-15)
Induction of membrane rearrangements in the cytoplasm of infected cells is a hallmark of positive-strand RNA viruses. These altered membranes serve as scaffolds for the assembly of viral replication factories (RFs). We have recently shown that hepatitis C virus (HCV)
Margaret A Scull et al.
PLoS pathogens, 11(11), e1005297-e1005297 (2015-11-21)
The hepatitis C virus (HCV) p7 protein is required for infectious virus production via its role in assembly and ion channel activity. Although NMR structures of p7 have been reported, the location of secondary structural elements and orientation of the