Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H15NO3
Número CAS:
Peso molecular:
209.24
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarledrug control
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CNC(C)Cc1cc2OCOc2cc1O
InChI
1S/C11H15NO3/c1-7(12-2)3-8-4-10-11(5-9(8)13)15-6-14-10/h4-5,7,12-13H,3,6H2,1-2H3
InChI key
RQQIIXFYTHWFKW-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
A metabolite of MDMA
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?