Merck
H7009
Sigma-Aldrich
3-Hydroxy-4,5-dimethoxybenzoic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H10O5
Número de CAS:
Peso molecular:
198.17
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
COc1cc(cc(O)c1OC)C(O)=O