Seleccione un Tamaño
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
50 mg | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 448,00 € |
Acerca de este artículo
448,00 €
Nombre del producto
Hydrocortisone 3-(O-carboxymethyl)oxime,
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥85% (HPLC)
form
powder
solubility
chloroform: methanol (1:1): 20 mg/mL, clear, colorless to light yellow
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
[H][C@@]12CCC3=CC(\CC[C@]3(C)[C@@]1([H])[C@@H](O)C[C@@]4(C)[C@@]2([H])CC[C@]4(O)C(=O)CO)=N\OCC(O)=O
InChI
1S/C23H33NO7/c1-21-7-5-14(24-31-12-19(28)29)9-13(21)3-4-15-16-6-8-23(30,18(27)11-25)22(16,2)10-17(26)20(15)21/h9,15-17,20,25-26,30H,3-8,10-12H2,1-2H3,(H,28,29)/b24-14+/t15-,16-,17-,20+,21-,22-,23-/m0/s1
InChI key
WXAWNCDYPXVODT-ZAKIEOBNSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥85% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥90% (HPLC) | assay ≥92% |
| Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. −20°C | storage temp. room temp |
| solubility chloroform: methanol (1:1): 20 mg/mL, clear, colorless to light yellow | solubility water: 0.28 g/L at 25 °C | solubility water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow | solubility chloroform: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?