Merck
H6003
Sigma-Aldrich
11β-Hydroxyetiocholanolone glucuronide
powder
Sinónimos:
3α,11β-Dihydroxy-5β-androstan-17-one 3-glucuronide, 5β-Androstane-3α,11β-diol-17-one 3-glucuronide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C25H38O9
Número de CAS:
Peso molecular:
482.56
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
formulario
powder
color
tan
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CC12CCC(CC1CCC3C4CCC(=O)C4(C)CC(O)C23)OC5OC(C(O)C(O)C5O)C(O)=O