Merck
H5754
Sigma-Aldrich
1-Heptadecanol
≥97%
Sinónimos:
Heptadecyl alcohol
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)16OH
Número de CAS:
Peso molecular:
256.47
Beilstein:
1702195
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
Análisis
≥97%
mp
51-55 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCO
InChI
1S/C17H36O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18/h18H,2-17H2,1H3
Clave InChI
GOQYKNQRPGWPLP-UHFFFAOYSA-N
sustituido por
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
309.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
154 °C - closed cup