Documentos clave
H5263
Sigma-Aldrich
Heparin-Acrylic beads
saline suspension
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
13111000
origen biológico
heparin from Porcine intestinal mucosa
Formulario
saline suspension
Extensión del etiquetado
0.5-1.5 mg per mL (activity approx. 170 USP units per mg)
Matriz
acrylic beads
activación de la matriz
oxirane
espaciador de matriz
5 atoms
temp. de almacenamiento
2-8°C
Forma física
Suspension in 0.15 M NaCl containing 0.02% thimerosal
Cláusula de descargo de responsabilidad
For U.S. Customers: Contains mercury; Do not place in trash - dispose according to local, state, or federal laws.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Quliang Gu et al.
Experimental cell research, 333(2), 261-272 (2015-04-01)
Glipizide, a second-generation sulfonylurea, has been widely used for the treatment of type 2 diabetes. However, it is controversial whether or not glipizide would affect angiogenesis or vasculogenesis. In the present study, we used early chick embryo model to investigate
Muhammad Abu-Elmagd et al.
BMC medical genomics, 8 Suppl 1, S8-S8 (2015-03-19)
Negative regulators of signal transduction cascades play critical roles in controlling different aspects of normal embryonic development. Sprouty2 (Spry2) negatively regulates receptor tyrosine kinases (RTK) and FGF signalling and is important in differentiation, cell migration and proliferation. In vertebrate embryos