Saltar a
H4667
Cytochrome P450 2C9*2 (R144C), human
recombinant, expressed in E. coli
Sinónimos:
Cytochrome P450, purified, soluble, CYP2C9 Arg144Cys, CYP2C9 R144C
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Número CAS:
NACRES:
NA.54
UNSPSC Code:
12352204
Form:
liquid
Biological source:
human
Recombinant:
expressed in E. coli
Mol wt:
54370 g/mol
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
human
Quality Segment
recombinant
expressed in E. coli
description
purified, soluble
form
liquid
specific activity
12-88 units/mg protein
mol wt
54370 g/mol
concentration
3.5-25 mg protein/mL (protein), 50-150 nmol/mL (P450), 6-14 ng/mg protein (specific content)
NCBI accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... CYP2C9(1559)
General description
Supplied as purified soluble proteins, rather than microsomal preparations.
Other Notes
One unit will convert 1.0 nanomole of diclofenac (2-(2,6-dichloranilino) phenylacetic acid) 4`-hydroxylated product per minute at pH 7.4 at 37 °C.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
H4542H5042MTOXCE2D6
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in Pichia pastoris
biological source
human
biological source
human
biological source
human
biological source
human
concentration
3.5-25 mg protein/mL (protein), 6-14 ng/mg protein (specific content), 50-150 nmol/mL (P450)
concentration
3.5-25 mg protein/mL (protein), 50-150 nmol/mL, 6-14 nmol/mg protein (specific content)
concentration
3.5-25 mg protein/mL (protein), 50-150 nmol/mL (P450), 6-14 nmol/mg protein (specific content)
concentration
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
dry powder
mol wt
54370 g/mol
mol wt
54423.1 g/mol
mol wt
57318.7 g/mol
mol wt
-
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)