H4413
Hydroxyfasudil hydrochloride hydrate
≥98% (HPLC), solid
Sinónimos:
1-(1-Hydroxy-5-isoquinolinesulfonyl)homopiperazine hydrochloride hydrate
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Análisis
≥98% (HPLC)
formulario
solid
composición
The two peaks show the equilibrim between the two tautomers
color
white
solubilidad
H2O: >5 mg/mL
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Cl[H].Oc1nccc2c(cccc12)S(=O)(=O)N3CCCNCC3
InChI
1S/C14H17N3O3S.ClH/c18-14-12-3-1-4-13(11(12)5-7-16-14)21(19,20)17-9-2-6-15-8-10-17;/h1,3-5,7,15H,2,6,8-10H2,(H,16,18);1H
Clave InChI
XWWFOUVDVJGNNG-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves