H4128
11β-Hydroxytestosterone
crystalline
Sinónimos:
11β,17β-Dihydroxyandrost-4-en-3-one, 4-Androstene-11β,17β-diol-3-one
About This Item
Productos recomendados
Formulario
crystalline
control farmacológico
USDEA Schedule III; Home Office Schedule 4.2; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
color
light yellow
cadena SMILES
CC12CC(O)C3C(CCC4=CC(=O)CCC34C)C1CCC2O
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Carc. 2 - Repr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)