H3270
Hypercalcemia of malignancy factor fragment 1-16 human
≥95% (HPLC)
Sinónimos:
Ala-Val-Ser-Glu-His-Gln-Leu-Leu-His-Asp-Lys-Gly-Lys-Ser-Ile-Gln, PTHrP (1-16), Parathyroid hormone-related protein (1-16)
About This Item
Análisis
≥95% (HPLC)
composición
Peptide content, ~70%
temp. de almacenamiento
−20°C
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable