H3135
p-Hydroxyhippuryl-His-Leu
About This Item
temp. de almacenamiento
−20°C
Sustratos
Substrate for angiotensin I converting enzyme
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Journal of Clinical Chemistry and Clinical Biochemistry, 19, 726-726 (1981)