Merck
H177
2-Hydroxytetradecanoic acid
powder
Sinónimos:
2-Hydroxymyristic acid, DL-α-Hydroxymyristic acid
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H28O3
Número CAS:
Peso molecular:
244.37
EC Number:
219-714-0
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1725369
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
form
powder
color
white
solubility
DMSO: 4 mg/mL (with heating in a 70°C water bath), H2O: 5 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCC(O)C(O)=O
InChI
1S/C14H28O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13(15)14(16)17/h13,15H,2-12H2,1H3,(H,16,17)
InChI key
JYZJYKOZGGEXSX-UHFFFAOYSA-N
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)