Merck
H1265
Sigma-Aldrich
cis-3-Hexen-1-ol
About This Item
Fórmula lineal:
C2H5CH=CHCH2CH2OH
Número de CAS:
Peso molecular:
100.16
Beilstein:
1719712
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
densidad de vapor
3.45 (vs air)
índice de refracción
n20/D 1.44 (lit.)
bp
156-157 °C (lit.)
densidad
0.848 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC\C=C/CCO
InChI
1S/C6H12O/c1-2-3-4-5-6-7/h3-4,7H,2,5-6H2,1H3/b4-3-
Clave InChI
UFLHIIWVXFIJGU-ARJAWSKDSA-N
sustituido por
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Russell J Chedgy et al.
Phytochemistry, 113, 149-159 (2015-01-07)
Salicinoids are phenolic glycosides (PGs) characteristic of the Salicaceae and are known defenses against insect herbivory. Common examples are salicin, salicortin, tremuloidin, and tremulacin, which accumulate to high concentrations in the leaves and bark of willows and poplars. Although their