H1142
15(S)-Hydroxy-(5Z,8Z,11Z,13E)-eicosatetraenoic acid
~150 μg/mL in ethanol, ≥97.0% (HPLC)
Sinónimos:
(15S,5Z,8Z,11Z,13E)-15-Hydroxyeicosatetraenoic acid, (S)-15-HETE, 15(S)-HETE
About This Item
Análisis
≥97.0% (HPLC)
concentración
~150 μg/mL in ethanol
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CCCCC[C@H](O)\C=C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCC(O)=O
InChI
1S/C20H32O3/c1-2-3-13-16-19(21)17-14-11-9-7-5-4-6-8-10-12-15-18-20(22)23/h4-5,8-11,14,17,19,21H,2-3,6-7,12-13,15-16,18H2,1H3,(H,22,23)/b5-4-,10-8-,11-9-,17-14+/t19-/m0/s1
Clave InChI
JSFATNQSLKRBCI-VAEKSGALSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
57.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
14 °C - closed cup