Merck
H0885
Sigma-Aldrich
N-Hexadecyl-L-hydroxyproline
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C21H41NO3
Número de CAS:
Peso molecular:
355.56
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
idoneidad
suitable for HPLC stationary phase for resolution of racemic α-amino acids
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCN1C[C@H](O)C[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C21H41NO3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-22-18-19(23)17-20(22)21(24)25/h19-20,23H,2-18H2,1H3,(H,24,25)/t19-,20+/m1/s1
Clave InChI
FDSLJAYOPNMZIY-UXHICEINSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Visite la Librería de documentos
Devankov, V.A., et al.
Chromatographia, 13, 677-677 (1980)