Merck
H0255
Hexadecane
≥99%
Sinónimos:
n-Hexadecane, Cetane
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
CH3(CH2)14CH3
Número CAS:
Peso molecular:
226.44
EC Number:
208-878-9
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
1736592
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
vapor density
7.8 (vs air)
vapor pressure
1 mmHg ( 105.3 °C)
assay
≥99%
autoignition temp.
395 °F
refractive index
n20/D 1.434 (lit.)
bp
287 °C (lit.)
mp
18 °C (lit.)
transition temp
solidification point 17.5-18.5 °C
density
0.773 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C16H34/c1-3-5-7-9-11-13-15-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-16H2,1-2H3
InChI key
DCAYPVUWAIABOU-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hexadecane
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Asp. Tox. 1
supp_hazards
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
233.6 °F
flash_point_c
112 °C
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)