GN680045
Greiner CELLMASTER™ roller bottle
850 cm2, 122 x 271 mm, 2.5 L, TC treated, sterile
Sinónimos:
Greiner CELLMASTER™ roller bottles
About This Item
Materiales
clear bottle
narrow-mouth bottle
polystyrene bottle
round bottle
esterilidad
sterile
Características
autoclavable: no
cap
graduations
ID field
short smooth surface, TC-treated
envase
pack of 48 ea
fabricante / nombre comercial
Greiner 680045
disponibilidad
available only in China
capacidad
2,100 mL
diám. × Al
122 mm × 271 mm
Descripción general
Material:
Bottle: Polyethylene Terephthalate
Cap: High Densiity Polyethylene
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)