Documentos clave
GN655162
Greiner CELLSTAR® multiwell culture plates
96 well, TC treated, flat bottom, clear
Sinónimos:
culture dishes, culture plates, multi dishes, Greiner CELLSTAR® multiwell culture plates
About This Item
Código UNSPSC:
41122107
Materiales:
polystyrene
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
polystyrene
esterilidad
sterile
envase
pack of 100 ea
fabricante / nombre comercial
Greiner 655162
Greiner
disponibilidad
available only in China
Información legal
CELLSTAR is a registered trademark of Greiner Bio-One GmbH
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)