Documentos clave
GN373276
Greiner Sapphire PCR strip cap
1 x 8, domed lid, for 0.2 mL strip tubes, yellow
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
envase
pack of 1250 ea
fabricante / nombre comercial
Greiner 373276
disponibilidad
available only in China
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)