GN126278
Greiner Cryo.s™ vials
2 mL 12.5 x 47 mm, sterile
Sinónimos:
cryo vials, cryogenic tubes, cryogenic vials, cryrogenic storage, Greiner cryogenic vials
About This Item
Productos recomendados
Materiales
round bottom polypropylene
esterilidad
sterile (DNAse and RNAse free)
envase
pack of 500 ea
fabricante / nombre comercial
Greiner 126278
disponibilidad
available only in China
técnicas
cryopreservation: suitable
volumen
2 mL
Descripción general
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)