Documentos
GE80-1106-88
Glass Plates
U-frame, H × W × D 200 mm × 260 mm × 1 mm, pack of 2 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.22
envase
pack of 2 ea
fabricante / nombre comercial
Cytiva 80110688
Al × An × P
200 mm × 260 mm × 1 mm