GE17-0210-02
CM-Sephadex® C-25
Cytiva 17-0210-02, pack of 500 g
About This Item
Productos recomendados
ligand
carboxymethyl
descripción
Ion Exchanger Type (value)
Características
autoclavable In 0.1 M sodium chloride at 121°C for 30 min.
envase
pack of 500 g
fabricante / nombre comercial
Cytiva 17-0210-02
condiciones de almacenamiento
dry media
matriz
cross-linked dextran
tamaño de partícula
40-120 μm (dry)
cleaning in place
2-12
working range
2-12
capacidad
binding capacity
idoneidad
none detected for bioprocess medium
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Different types of ion exchangers (DEAE, QAE and CM) and two different porosities (A-25/C-25 and A-50/C-50) are available.
Características y beneficios
- Weak cation exchanger suitable batch techniques.
- High binding capacities.
Almacenamiento y estabilidad