Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H12O6
Número CAS:
Peso molecular:
180.16
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleform
aqueous ethanol solution
extent of labeling
40-60 mCi per mmol
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OCC(O)C(O)C(O)C(O)C=O
Packaging
serum bottle
Physical form
Ethanol: water (9:1) solution
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?